Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-Liter Shake Flasks with Angled or Faceted Bottom
Thermo Scientific Nalgene 5 Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture.
Marke:  Thermo Scientific™ 4115-5000
340.68 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30057359
  • 511.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene 5-Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture. The faceted-bottom flask supports culture of a wide variety of cell types while the angled-bottom flask is specifically designed to support scale-up of sensitive cell types and transient transfection with the ExpiCHO Expression System. The shake flasks come with a vented cap and are made of clear PETG, which is robust and break resistant.
Features of Nalgene 5-Liter Shake Flasks include:
  • Sterile
  • Non-pyrogenic as per ISO 10993-5
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase-free
  • Large liquid surface area for increased gas exchange
  • Graduated markings for quick volume assessment
  • Attached carrying handle for easy transport
  • Peel-open packaging for quick access
  • Use Cat. No. 4115-5000 for transient transfection of ExpiCHO Expression System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Non-pyrogenic, Non-cytotoxic
5 L
Suspension Cell Culture
4 Flasks
Single-use
Weit
Angled
214 mm
96.5 mm
HDPE
PETG
285 mm
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Belüftet
Unbehandelt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1414104 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number4115-5000
Chargennummer1410597 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog Number4115-5000
Chargennummer1410596 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2024 Catalog Number4115-5000
Chargennummer1408477 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/06/2024 Catalog Number4115-5000
Chargennummer1407638 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2024 Catalog Number4115-5000
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-Liter Shake Flasks with Angled or Faceted Bottom > Angled Bottom, 5 L
Zur Verwendung im Labor