Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™ Tragekorb; aus gewelltem Kunststoff, blau
Transportieren Sie Flaschen und andere Laborartikel sicher und einfach mit dem Thermo ScientificTM NalgeneTM 4-in-1 EZ ToteTM Flaschenträger.
Marke: Thermo Scientific™ 6565-0001
199.97 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene 4-in-1 Tote Tragekorb bietet Platz für acht 500 ml, sechs 1 Liter bzw. zwei 4 Liter Flaschen.
Aus 3 mm gewelltem HDPE gefertigt. Für den einfacheren und sichereren Transport von Flaschen und anderen Laborartikeln. Der Tragekorb ist verwandelbar, haltbar und leicht gebaut; die Montageanleitung ist auf jeden einzelnen Korb aufgedruckt; Trennwände im Lieferumfang enthalten.
- Vielseitige Box mit verstellbaren Unterteilungen
- Für bis zu 12,7 kg (28 lb.)
- Kann in flacher Form gelagert und leicht wieder zusammengebaut werden
- Hinweis: Der Träger ist nicht autoklavierbar
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Flaschenträger | |
Nicht autoklavierbar | |
500 ml Flaschen, 1 l Flaschen, 4 l Flaschen | |
4 |
4-in-1 EZ Tote TM HDPE, blau, 13 x 8x 13,5 (L x B x H) | |
Blau | |
HDPE | |
1 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7455516010 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2025 | 6565-0001 |
7453670010 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2025 | 6565-0001 |
7447986010 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2025 | 6565-0001 |
7445889010 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 6565-0001 |
7401993010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 6565-0001 |
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.