Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2-Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss Artikelnummer.: 11359664
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2-Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11359664
Steril
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Artikelnummer. 11359664
Marke: Thermo Scientific™ 31202024
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ 2 Liter-Bioflasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten bis zu 12 Litern ermöglicht.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ 2 Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten bis zu 12 Litern ermöglicht. Sie wurde für die Verwendung in Thermo Scientific™ RC12BP Plus Zentrifugen und H-12000 Ausschwingrotoren entwickelt und liefert dank ihrer exakten Passform optimale Ergebnisse.
Hauptmerkmale:
  • Ideal zur Isolierung von Bakterien, Hefe und Gewebe
  • Verarbeitung von bis zu 12 Litern in einem einzigen Durchlauf bei Geschwindigkeiten bis zu 7.333 x g
  • Design mit Graduierung und weiter Öffnung erleichtert das Abgießen, Resuspendieren und die Pelletentnahme.
  • Konische Form und glatte Innenflächen gewährleisten kompakte Pelletbildung
  • Zweiteiliger Deckeleinsatz und Dichtungsverschluss ermöglichen aseptische Handhabung
  • Für Zentrifugationstemperaturen von 4° C bis 22° C und Lagerung bis 0° C
  • Verwendung eines Stützadapters (Bestell-Nr. 75007686) erforderlich
Im Lieferumfang enthalten:
Weißer Polypropylenstopfen mit Silikondichtung und Polypropylen-Schraubverschluss für †Auslaufsicherheit
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis:
Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck. Die Thermo Scientific™ Nalgene 2 l-PPCO-Bioflasche ermöglicht die Trennung hochvolumiger Zellernten in einem einzigen Durchlauf. Sie wurde für die Verwendung in Thermo Scientific RC12BP Plus Zentrifugen und H-12000 Ausschwingrotoren entwickelt und liefert dank ihrer exakten Passform optimale Ergebnisse.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung 2 Liter PPCO Bio-Flasche mit PP-Dichtungsverschluss, steril
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Länge (metrisch) 175,3 mm
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 24
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 111,3 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt US-Standard USP VI, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
Closure Included Ja
Graduated Ja
Max. Kraft 7333 x G
Öffnung Weit
Form Konisch
Höhe (metrisch) 209,3 mm
Produkttyp Bioflasche
Verschlussmaterial Polypropylen, Silikon
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1373159 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3120-2024
Chargennummer1398687 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3120-2024
Chargennummer1305072 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3120-2024
Chargennummer1360071 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3120-2024
Chargennummer1322661 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3120-2024
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2-Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss >