Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 230 mm Keramik-/Metalltrockenplatte
Die Thermo Scientific Nalgene Exsikkatorplatte aus Keramik-Metall ist garantiert unzerbrechlich.
Marke: Thermo Scientific™ 5312-0230
86.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nalgene Exsikkatorplatte aus Keramik-Metall ist garantiert unzerbrechlich.
Die Exsikkatorplatte ist korrosionsbeständig und beständiger gegen Temperaturschocks als Porzellan.
- 230 mm Durchmesser passend für den Nalgene Classic Exsikkator (5311-0250) sowie für die 250 mm-Nalgene Blue Exsikkatoren (5309-0250 und 5310-0250)
- Mit nummerierten Quadranten zur leichten Identifizierung von Tiegeln und anderen Behältern
- Mit sechs Löchern in jedem Quadranten und einem 3 mm breiten Mittelloch für bessere Belüftung und Trocknungseffizienz
- Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
Spezifikation
230 mm | |
6 | |
9,1 in. |
1 | |
10 ul ; 50mm L; Fest; 6/Pk |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30