Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nafcillin-Natriumsalz
Artikelnummer. 15527059 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 985-16-0
Summenformel C21H21N2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 436.46
MDL-Nummer MFCD00056863
InChI-Schlüssel AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
Synonym 4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylicacid, 6-2-ethoxy-1-naphthalenyl carbonyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodiumsalt 1:1 , 2s,5r,6r
PubChem CID 131675018
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[(2-Ethoxynaphthalen-1-carbonyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafcillin sodium salt
Schmelzpunkt >181.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 436.46
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nafcillin sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nafcillin-Natriumsalz >