missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAD 299 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective, high affinity 5-HT1A receptor antagonist (Ki = 0.6 nM in vitro). Enhances the action of selective 5-HT reuptake inhibitors and reverses citalopram -induced (Cat. No. 1427) inhibition of serotonergic cell firing.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NAD 299 hydrochloride |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 354.85 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
NAD 299 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur