Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Benzyladenosin, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226420050
757.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
357,36 | |
N6-Benzyladenosin | |
5 g | |
Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, aq. HCl/Ethanol, aq. naoh/etha, nol |