Learn More
N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10746505
Zum Warenkorb hinzufügen
N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746505
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10746505
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB00549DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H12N2O
MDL-Nummer MFCD00047859
Menge 1 g
Synonym n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
InChI-Schlüssel UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
IUPAC-Name N-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 164.208
PubChem CID 79492
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch
Name des Produkts
N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™ >