Learn More
N-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420208
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11420208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23760.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Herstellung von N-tert-Butyldimethylsilyl-Ethanolaminen, die aus der Hydrolyse von Stickstoffmustarden und einem Silylierungsmittel resultieren, das bei der Derivatisierung verschiedener organischer Verbindungen (wie Aminosäuren) für die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS)-Analyse und selektive O-Silylierung von N,O-Diacylhydroxylaminen sowie GLC-Derivatisierung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (reagiert).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Nicht in der Nähe von elektrostatischen Aufladungen lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77377-52-7
Summenformel C9H18F3NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 241.329
MDL-Nummer MFCD00009671
InChI-Schlüssel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-Name N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Dichte 1.023
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 52°C (125°F)
Brechungsindex 1.402
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3606546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts).
Formelmasse 241.33
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10160886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Chargennummer10204075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Chargennummer10156706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Chargennummer10177997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Chargennummer10215295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Name des Produkts
N-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >