Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
66.73 CHF - 273.36 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 51857-17-1
Summenformel C11H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.33
MDL-Nummer MFCD00671489
InChI-Schlüssel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733170
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10071771
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
301830010
1 g Kunststoffflasche
66.73 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10560404
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
301830050
5 g Kunststoffflasche
273.36 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals