Learn More
N-Propyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419482
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Propyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419482
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11419482
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10180.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
n-Propyl 4-hydroxybenzoate is used as antimicrobial preservatives in pharmaceuticals, foods, cosmetics and shampoos. It is widely used as preservatives in personal care products like creams, lotions and bath products. Further, it is used as a food additive. Its derivative, sodium propyl p-hydroxybenzoate is used as an anti-fungal preservation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Propyl4-hydroxybenzoat wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Pharmazeutika, Lebensmitteln, Kosmetika und Shampoos verwendet. Es wird häufig als Konservierungsmittel in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Badeprodukten verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Sein Derivat, Natriumpropyl-p-hydroxybenzoat, wird als Anti-Pilz-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Propylenglycol, Ethanol, Äther, Aceton, Methanol und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Glycerin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-13-3
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00002354
InChI-Schlüssel QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparaseptMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 250 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Löslichkeitsinformationen Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberA10180.0I,A10180.0B,A10180.30
Chargennummer10211047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberA10180.0I,A10180.0B,A10180.30
Chargennummer10244339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberA10180.0I,A10180.0B,A10180.30
Chargennummer10219544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog NumberA10180.0I,A10180.0B,A10180.30
Chargennummer10238289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10180.0I,A10180.0B,A10180.30
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
N-Propyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >