Learn More
N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496730
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496730
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11496730
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06690.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylthiohara wurde vor dem Aufkommen der DNA-Prüfung als Vaterschaftstest verwendet. Es hemmt die Melanogenese und wird zum Heranzüchten von transparenten Fischen verwendet. Es wird auch als Repellent gegen Ratte, Kaninchen, Wiesel und auch in der medizinischen Genetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-85-5
Summenformel C7H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 152.22
MDL-Nummer MFCD00004933
InChI-Schlüssel FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC-Name phenylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylthiourea
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 907309
Merck Index 14,7315
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and alcohol.
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 ArtikelnummerL06690.18,L06690.09,L06690.30
Chargennummer10251887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 ArtikelnummerL06690.18,L06690.09,L06690.30
Chargennummer10242678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 ArtikelnummerL06690.18,L06690.09,L06690.30
Chargennummer10219320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL06690.18,L06690.09,L06690.30
ChargennummerF26Y016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL06690.18,L06690.09,L06690.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylthiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenylthiourea
Name des Produkts
N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >