Learn More
N-Phenylbenzylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10657401
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Phenylbenzylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657401
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10657401
Marke: Thermo Scientific Acros 417391000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-32-2
Summenformel C13H13N
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
MDL-Nummer MFCD00003018
InChI-Schlüssel GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC-Name N-Benzylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbenzylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Beige-Gelb bis farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 306°C to 307°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHC6H5
Menge 100 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number417391000,417390250,417390050
ChargennummerA0409248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number417395000,417391000,417390250,417390050
ChargennummerA0458475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number417395000,417391000,417390250,417390050
ChargennummerA0404482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number417395000,417391000,417390250,417390050
ChargennummerA0447707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2022 Catalog Number417395000,417391000,417390250,417390050
Produktidentifikator
  • N-Phenylbenzylamine
Name des Produkts
N-Phenylbenzylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >