Learn More
N-Phenylbenzylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457022
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-32-2
Summenformel C13H13N
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
MDL-Nummer MFCD00003018
InChI-Schlüssel GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC-Name N-Benzylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbenzylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Beige-Gelb bis farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 306°C to 307°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHC6H5
Menge 5 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-Phenylbenzylamine
Name des Produkts
N-Phenylbenzylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >