Learn More
Thermo Scientific™ N-PER™ Extraktions-Reagenz für Neuronalprotein
Erfassen Sie Proteine aus allen Zellkompartimenten von neuronalem Gewebe und primären kultivierten Neuronen mit diesem proprietären, neuronal-spezifischen Zelllysereagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 87792
373.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12201812
  • 456.00 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ N-PER neuronale Protein-Extraktionsreagenz ist ein (urheberrechtlich) geschütztes Zelllysereagenz, das für die effiziente Extraktion von Proteinen aus allen Zellkompartimenten von neuronalem Gewebe und primären kultivierten Neuronen optimiert ist.
Mit dem N-PER Reagenz präparierte neuronale Zelllysate können für enzymatische Aktivierungsassays (z. B. Phosphatase-, Kinase-, ATPase-Assays), für Immunassays (z. B. Western Blots, ELISAs, RIAs) und zur Proteinaufreinigung verwendet werden. Das N-PER Lysereagenz ermöglicht die Proteinextraktion in weniger als 30 Minuten und erfordert einen mechanischen Aufbruch des Gewebes (z. B. Dounce-Homogenisierung, Polytron). Die typische Ausbeute neuronaler Proteine liegt bei 70--90 μg Protein pro mg Gehirngewebe oder bei 300 μg Gesamtprotein aus 106 primären neuronalen Zellen.
Leistungsmerkmale:
  • Optimiert – effiziente Extraktion des gesamten neuronalen Proteins, einschließlich Membranproteinen, aus Gewebe oder primären Zellkulturen
  • Schonend – bewahrt die Proteinfunktion, ohne die Ausbeute zu beeinträchtigen
  • Vielseitig – Proteasehemmer, Reduktionsmittel, Chelatbildner oder erforderliche Kofaktoren können zugesetzt werden
  • Kompatibel – die Extrakte eignen sich für die Verwendung mit Gesamtprotein-, enzymatischen und immunologischen Assays und Proteinaufreinigungsmethoden
Empfohlen für:
Isolierung von funktionellen Proteinen aus neuronalen Geweben oder primären neuronalen Zellen; Untersuchung von enzymatischen Aktivitätsassays, die spezifisch für neuronales Gewebe sind; Generierung von Lysaten aus neuronalen Geweben für die Biomarker-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Reagenz für neuronale Proteinextraktion
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Flüssig
100 ml
NE-PER™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ400953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number87792
ChargennummerZG395891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number87792
ChargennummerZD388908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number87792
ChargennummerZA387524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number87792
ChargennummerYJ368069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2023 Catalog Number87792
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ N-PER™ Extraktions-Reagenz für Neuronalprotein > 100 ml