Learn More
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368147
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368147
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11368147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022907.M1
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 3ppm, H2O 0.01%
n-Pentane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt °C to 130°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.626
Siedepunkt 36°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Zündpunkt 260°C (500°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dampfdruck 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.15
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
ChargennummerZ27K647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
ChargennummerZ04K640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
ChargennummerY04K600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
ChargennummerX04K977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number022907.K7,022907.M1,022907.K2,022907.M6
Name des Produkts
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific Chemicals >