Learn More
n-Pentane, Environmental Grade, 98+%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Pentane |
Schmelzpunkt | °C to 130°C |
Namenshinweis | Environmental Grade |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.626 |
Siedepunkt | 36°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -49°C (-57°F) |
Zündpunkt | 260°C (500°F) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X18K604 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 040981.K2,040981.K7 |
R03K788 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 040981.K2,040981.K7 |
P30J731 | Analysenzertifikat | 26/04/2023 | 040981.K2,040981.K7 |
N28I744 | Analysenzertifikat | 01/02/2023 | 040981.K2,040981.K7 |
J30R760 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 040981.K2,040976.M1,040976.K2,040981.K7,040976.K7 |