Learn More
n-Pentan-d{12}, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384428
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane-d{12}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,731 g/mL
Flammpunkt −49 °C (−56 °F)
Brechungsindex 1,358
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Menge 1 g
CAS 2031-90-5
Schmelzpunkt -130 °C
Siedepunkt 36 °C
Summenformel C5H12
Strukturformel CD3(CD2)3CD3
MDL-Nummer MFCD00190495
UN-Nummer UN1265
Synonym pentane-d12, n-pentane-d12, 2 h?? pentane, pentane-d12, 98 atom % d
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
SMILES CCCCC
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentan
Molekulargewicht (g/mol) 84.224
PubChem CID 137286
Formelmasse 84.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Pentan-d{12}, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >