Learn More
N-Octyltrimethoxysilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234.41 g/mol
38.20 CHF - 368.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3069-40-7 |
---|---|
Summenformel | C11H26O3Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 234.41 |
MDL-Nummer | MFCD00043053 |
InChI-Schlüssel | NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane |
PubChem CID | 76485 |
IUPAC-Name | Trimethoxy(octyl)silan |
SMILES | CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11365447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.06 |
5 g |
38.20 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11355447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.14 |
25 g |
126.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11375447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.22 |
100 g |
368.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
n-Octyltrimethoxysilane is used in medicine field, electronic industry and polymer material. It is also used as surface modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
3069-40-7 | |
234.41 | |
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N | |
76485 | |
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
C11H26O3Si | |
MFCD00043053 | |
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane | |
Trimethoxy(octyl)silan |
Spezifikation
75°C (0.1mmHg) | |
3069-40-7 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00043053 | |
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane | |
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N | |
Trimethoxy(octyl)silan | |
76485 | |
≥97% | |
Moisture sensitive |
n-Octyltrimethoxysilane | |
Farblos bis hellgelb | |
C11H26O3Si | |
102°C (216°F) | |
Soluble in common non-polar organic solvent. | |
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC | |
234.41 | |
234.41 | |
1.417 | |
0.907 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H331
missing translation for 'einecsNumber' : 221-338-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen