Learn More
N-Oktan, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592374
1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
Namenshinweis Extra Dry
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7080g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 127.0°C
Flammpunkt 13°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.3965 to 1.3985
Menge 1 L
UN-Nummer 1262
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Merck Index 15, 6838
Relative Dichte 0.708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99+%
Güte extra trocken
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
N-Oktan, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >