Learn More
N-Oktan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488720
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Oktan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488720
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11488720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13181.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.232 g/mol
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Octan wird hauptsächlich als Lösungsmittel, Kraftstoff und als einer der Standardwerte für die Oktanzahl verwendet. Auch eingesetzt zur Verhinderung einer ungleichmäßigen Verbrennung von Kraftstoff in Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus dient es als Antiklopfmittel für Kraftstoffe in Motoren mit hoher Kompression, als Lackverdünnungsmittel und Treibmittel für Schaumgummi. Außerdem wird es in Raketentreibstoff und in Azeotropdestillationen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Ethanol, Aceton, Benzol, Petrolether und Benzin. Geringfügig mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.703
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.398
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,ethanol,acetone,benzene,petroleum ether and gasoline; Slightly Miscible with alcohol; Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Chargennummer2487085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Chargennummer2348047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Chargennummer10249033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Chargennummer10248677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octane
Name des Produkts
N-Oktan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >