Learn More
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478067
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478067
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11478067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17469.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von 2-Acyloxazolen von 2-Oxazolmagnesiumchlorid und N-Methoxy-N-methyl-3-Oxobutyramid aus Diketen verwendet. Es wird auch in Amidkupplungsreaktionen zur Bildung von Weinreb-Amiden verwendet, die für die Weinreb-Ketonsynthese nützlich sind. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung eines Inhibitors der von NLS abgeleiteten BC-Peptide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6638-79-5
Summenformel C2H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
MDL-Nummer MFCD00012485
InChI-Schlüssel USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 25 g
Beilstein 3650353
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
IUPAC-Name hydrogen methoxy(methyl)amine chloride
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA17469.14,A17469.06,A17469.22
Chargennummer10251215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17469.14,A17469.06,A17469.22
Chargennummer10245736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA17469.14,A17469.06,A17469.22
Chargennummer61700540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog NumberA17469.14,A17469.06,A17469.22
Chargennummer10240185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog NumberA17469.14,A17469.06,A17469.22
Name des Produkts
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >