Learn More
N-Nonylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
218.00 CHF - 968.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-20-9 |
---|---|
Summenformel | C9H22ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 179.73 |
MDL-Nummer | MFCD00008249 |
InChI-Schlüssel | IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9Mehr anzeigen |
PubChem CID | 16215 |
IUPAC-Name | Nonan-1-amin |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10684792
|
Thermo Scientific Acros
129180250 |
25 mL | Glasflasche |
218.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10403065
|
Thermo Scientific Acros
129181000 |
100 mL | Glasflasche |
268.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13488338
|
Thermo Scientific Acros
129185000 |
500 mL | Glasflasche |
968.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
112-20-9 | |
179.73 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
16215 | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9Mehr anzeigen | |
Nonan-1-amin |
Spezifikation
n-Nonylamine | |
97.5 | |
-1.0°C | |
0.7840g/mL | |
63°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)8NH2 | |
MFCD00008249 | |
0.784 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] | |
179.73 | |
143.27 | |
Flüssigkeit |
112-20-9 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
202.0°C | |
Echt | |
C9H22ClN | |
1.4320 to 1.4340 | |
04,198 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
Nonan-1-amin | |
16215 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserlorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI VERSCHLUCKEN:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-945-9
- n-Nonylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.