Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346766
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11346766
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11346766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04037.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethylmethylendiamin ist ein Reagenz, das als praktische Quelle für das Mannich-Zwischenprodukt verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-80-9
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008328
InChI-Schlüssel VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
SMILES CN(C)CN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.749
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Strukturformel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.401
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1731946
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name [(Dimethylamino)methyl]dimethylamin
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Chargennummer10216782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberL04037.14,L04037.22,L04037
Chargennummer10215259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Chargennummer5001P08R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Chargennummer10059461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylmethylenediamine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >