Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424214
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424214
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11424214
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12536.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin wird zusammen mit Ammoniumpersulfat verwendet, um die Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid zu Polyacrylamidgelen zu katalysieren. Es wird außerdem zur Trennung von Proteinen oder Nukleinsäuren eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Ligand für Metallionen wie Zink und Kupfer eingesetzt. Es ist aktiv an der Bildung des anionischen organometallischen Komplexes beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin wird zusammen mit Ammoniumpersulfat verwendet, um die Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid zu Polyacrylamidgelen zu katalysieren. Es wird außerdem zur Trennung von Proteinen oder Nukleinsäuren eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Ligand für Metallionen wie Zink und Kupfer eingesetzt. Es ist aktiv an der Bildung des anionischen organometallischen Komplexes beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
MDL-Nummer MFCD00008335
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Schmelzpunkt °C bis 55 °C
Dichte 0.775
Siedepunkt 120°C to 122°C
Flammpunkt 18°C (62°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.418
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2372
Beilstein 1732991
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2024 Catalog NumberA12536.0F,A12536.AE,A12536.AP
Chargennummer10252345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog NumberA12536.0F,A12536.AE,A12536.AP
Chargennummer10250214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA12536.0F,A12536.AE,A12536.AP
Chargennummer10249841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA12536.0F,A12536.AE,A12536.AP
Chargennummer10241136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA12536.0F,A12536.AE,A12536.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >