Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, Elektrophoresegrad 99 %
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
29.15 CHF - 1034.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-18-9 |
---|---|
Summenformel | C6H16N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.21 |
MDL-Nummer | MFCD00008335 |
InChI-Schlüssel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
PubChem CID | 8037 |
ChEBI | CHEBI:32850 |
IUPAC-Name | N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10760102
|
Thermo Scientific Chemicals
420580050 |
5 g | Glasflasche |
29.15 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10168180
|
Thermo Scientific Chemicals
420580500 |
50 g | Glasflasche |
50.15 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10137560
|
Thermo Scientific Chemicals
420581000 |
100 g | Glasflasche |
79.40 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10005660
|
Thermo Scientific Chemicals
420585000 |
500 g | Glasflasche |
283.41 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10398863
|
Thermo Scientific Chemicals
420580025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
1034.15 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-18-9 | |
116.21 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
8037 | |
N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin |
C6H16N2 | |
MFCD00008335 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CHEBI:32850 | |
CN(C)CCN(C)C |
Spezifikation
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine | |
110-18-9 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
120.0°C to 122.0°C | |
Echt | |
C6H16N2 | |
1.4169 to 1.4189 | |
04, 250 | |
15, 9277 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin | |
8037 | |
116.21 | |
Biochemie |
99% | |
98.5 | |
-55.0°C | |
0.7700g/mL | |
17°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 | |
MFCD00008335 | |
02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55 | |
0.77 | |
(10% in water) Clear and no haze | |
CN(C)CCN(C)C | |
116.21 | |
CHEBI:32850 | |
99% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KV7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA