Learn More
N-n-Hexylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
17.05 CHF - 196.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4746-32-1 |
---|---|
Summenformel | C12H19N |
Molekulargewicht (g/mol) | 177.291 |
MDL-Nummer | MFCD00462723 |
InChI-Schlüssel | OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47 |
PubChem CID | 138340 |
IUPAC-Name | N-Hexylanilin |
SMILES | CCCCCCNC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15431818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.03 |
1 g | N/A | ||||||
15441818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.06 |
5 g | N/A | ||||||
15451818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4746-32-1 | |
177.291 | |
OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N | |
138340 | |
CCCCCCNC1=CC=CC=C1 |
C12H19N | |
MFCD00462723 | |
benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47 | |
N-Hexylanilin |
Spezifikation
N-n-Hexylaniline | |
Farblos bis braun | |
140°C to 145°C (15 mmHg) | |
1.5230 | |
benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47 | |
CCCCCCNC1=CC=CC=C1 | |
177.291 | |
177.29 | |
Flüssig |
4746-32-1 | |
0.899g/mL | |
C12H19N | |
MFCD00462723 | |
OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N | |
N-Hexylanilin | |
138340 | |
98% |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-n-Hexylanilin, 98 %, Thermo Scientific™