Learn More
N,N'-Diphenylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448770
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Diphenylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448770
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448770
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19644.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
N,N'-Diphenylthiourea possesses a wide dipole moment and thus is involved in the forming wide metal chelated complexes as the radioactive-compound which used in radiopharmaceutical imaging, and to treat metal poisoning. It is used in co-crystals development used in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diphenylthiohara besitzt ein breites Dipolmoment und ist somit an den sich bildenden breiten metallchelierten Komplexen als radioaktive Verbindung beteiligt, die in der radiopharmazeutischen Bildgebung verwendet wird, und zur Behandlung von Metallvergiftungen. Sie wird in der Entwicklung von Cokristallen verwendet, die im Bereich der nichtlinearen Optik zur Erzeugung neuer kohärenter Wellenlängen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-08-9
Summenformel C13H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
MDL-Nummer MFCD00004921
InChI-Schlüssel FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC-Name 1,3-diphenylthiourea
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylthiourea
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Dichte 1.32
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 644277
Merck Index 14,3333
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 228.32
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberA19644.0E,A19644.36,A19644.22
Chargennummer10234243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19644.0E,A19644.36,A19644.22
Chargennummer10138742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19644.0E,A19644.36,A19644.22
Chargennummer10214046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19644.0E,A19644.36,A19644.22
ChargennummerE2986A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19644.0E,A19644.36,A19644.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diphenylthiourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N'-Diphenylthiourea
Name des Produkts
N,N'-Diphenylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >