Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dimethylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylformamid-Dimethylacetal wird als Zwischenprodukt bei der Bildung von Pyridinderivaten verwendet, die eine Hemmung gegen PI3-Kinase-p110alfa-Enzyme aufweisen. Wird für die Derivatisierung von primären Sulfonamiden und Trifluoressigsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Formamidin-Derivaten verwendet. Wird als Reagenz für n-Dimethylaminomethylen und Methylester verwendet. Darüber hinaus Verwendung zur Katalytisierung der Kupplung von Epoxiden mit Kohlendioxid zur Herstellung zyklischer Karbonate.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal |
Schmelzpunkt | -85°C |
Dichte | 0.897 |
Siedepunkt | 102°C to 104°C |
Flammpunkt | 7°C (45°F) |
Brechungsindex | 1.3972 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with most organic solvents. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10239341 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10254042 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10239341 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10166144 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
X29A061 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
Sicherheit und Handhabung
- N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal