Learn More
N,N-Dimethlyformamid Diethyleacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10478710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethlyformamid Diethyleacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10478710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10478710
Marke: Thermo Scientific Acros 162080100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-33-6
Summenformel C7H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
MDL-Nummer MFCD00009227
InChI-Schlüssel BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC-Name 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8590g/mL
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH(OC2H5)2
Menge 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Relative Dichte 0.859
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N,N-Dimethlyformamid Diethyleacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals >