Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453644
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453644
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11453644
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11281.30
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2016-04-8 | C17H22NO2 | 272.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-04-8
Summenformel C17H22NO2
Molekulargewicht (g/mol) 272.37
MDL-Nummer MFCD00014869
InChI-Schlüssel JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dibenzyl acetal, n,n-dimethylformamide dibenzylacetal, 1,1-bis benzyloxy trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl-1,1-bis phenylmethoxy, bis benzyloxy methyl dimethylamine, acmc-1cro2, 1,1-dibenzyloxytrimethylamine, dimethyl formamide dibenzylacetal, bis benzyloxy methyldimethylamine, dimethyl formamide dibenzyl acetal
PubChem CID 74837
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1,1-bis(phenylmethoxy)methanamin
SMILES CN(C)C(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Dichte 1.045
Siedepunkt 138°C to 140°C (0.5 mmHg)
Menge 250 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in variety of inert solvents.
Formelmasse 271.36
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals >