Learn More
N,N-Dimethylformamid di-tert-Butylacetal, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11390034
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid di-tert-Butylacetal, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390034
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11390034
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00431.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 36805-97-7 | C11H25NO2 | 203.326 g/mol
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Di-tert-Butylacetal wird als Reagenz bei der Synthese von (S)-2-(1-tert-Butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-Methyl-2-Phenyloxazol-4-yl)Ethoxy]Phenyl}Ethylamino)Benzoic-Säure-Methylester, 3-O-tert-Butylmorphin, tert-Butylensäure von Pyrrol und Indolycarbonsäuren verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Indolizinen durch die intermolekulare Zyklisierung von Picoliniumsalzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36805-97-7
Summenformel C11H25NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.326
MDL-Nummer MFCD00015002
InChI-Schlüssel DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl Acetal
Dichte 0.85
Siedepunkt 75°C to 77°C (12 mmHg)
Flammpunkt 33°C (91°F)
Strukturformel (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Brechungsindex 1.412
Menge 25 g
UN-Nummer 1993
Beilstein 969629
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene and benzene.
Formelmasse 203.33
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2022 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
ChargennummerH31Q20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Chargennummer10189789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Chargennummer10210245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
ChargennummerI29Q028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid di-tert-Butylacetal, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >