Learn More
N,N-Dimethylformamid-d7, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
91.76 CHF - 1244.19 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003286
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10479670
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
183600010
Gehäuse 1mL Glasflasche
91.76 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16378186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
183600050
5 mL Glasflasche
359.79 CHF
5 Milliliter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10762611
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
183600100
10 ml Glasflasche
580.89 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16388186
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183600250
25 mL Glasflasche
1244.19 CHF
25 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid-d7, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals