Learn More
N,N-Dimethylformamid-d7, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319977
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid-d7, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319977
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
10g
5 x 1g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11319977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042284.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 80.138
MDL-Nummer MFCD00003286
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
IUPAC-Name 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide-d7
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,04 g/mL
Flammpunkt 58 °C (136 °F)
Geruch Amin-ähnlich
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge 1 g
Siedepunkt 153 °C
Strukturformel DCON(CD3)2
UN-Nummer UN2265
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 80.14
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number042284.03,042284.46,042284.06,042284.09
ChargennummerU28F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042284.03,042284.46,042284.06,042284.09
ChargennummerT20E006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042284.03,042284.46,042284.06,042284.09
ChargennummerW29G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042284.03,042284.46,042284.06,042284.09
ChargennummerE03S003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number042284.03,042284.46,042284.06,042284.09
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid-d7, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >