Learn More
N,N-Dimethylformamid CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15662850
2.5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Lösungsmittel für viele hydrophobe organische Verbindungen.
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
Schmelzpunkt -61 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.944 g/ml
Siedepunkt 153 °C
Menge 2.5 l
Hinweise zur Reinheitsqualität Glasdestillation
Brechungsindex n20/D1.430
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck 2.7 mmHg (20 °C)
Beilstein 605365
Formelmasse 73.09 mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >