Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12625057
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12625057 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, AcroSeal™ Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12625057
Marke: Thermo Scientific Acros 447090010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61.0°C
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Flammpunkt 58°C
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel HCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Menge 1 L
Merck Index 15,3267
Relative Dichte 0.945
Spezifische Drehung 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.9%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0451784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer447090010,447090025
ChargennummerA0397902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer447090010,447090025
ChargennummerA0397903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer447090010,447090025
ChargennummerA0397901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer447090010,447090025
ChargennummerA0392376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer447090010,447090025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals >