Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase­ und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
32.06 CHF - 526.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10094123
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
327171000
100 mL
32.06 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10009510
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
327175000
500 mL
61.10 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10617784
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
327170025
2.5 L
181.91 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10422915
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
327170100
10 L
526.62 CHF
10 Liter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Molekularbiologie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase­ und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals