Learn More
N,N-Dimethylcyclohexylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10508512
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylcyclohexylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10508512
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10508512
Marke: Thermo Scientific Acros 408255000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-94-2
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.23
MDL-Nummer MFCD00003844
InChI-Schlüssel SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
IUPAC-Name N,N-Dimethylcyclohexanamin
SMILES CN(C)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylcyclohexylamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 160.0°C
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4525 to 1.4545
Menge 500 g
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C)
Viskosität 1.16 mPa.s (25°C)
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylcyclohexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N,N-Dimethylcyclohexylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals >