Learn More
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358177
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358177
4 x 1 L, 4 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11358177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022916.M1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.94
Siedepunkt 165°C to 166°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 70°C (158°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4385
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 3.3 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 1737614
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formelmasse 87.12
Güte HPLC
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >