Learn More
N,N-Dimethylacetamid, GC-Headspace -getested, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15605560
N,N-Dimethylacetamid, GC-Headspace -getested, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15605560
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15605560
Marke: Honeywell-Chromasolv 449011L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™, GC-Headspace getestet, ≥ 99.9 %
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
  • Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
  • Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
  • Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamid
CAS 127-19-5
Dichte 0.937 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Zündpunkt 914 °F
Summenformel C4H9NO
Strukturformel CH3CON(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00008686
Dampfdruck 4mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
UN-Nummer NA1993
Beilstein 1737614
Synonym Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formelmasse 87.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (GC)
Güte CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethylacetamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, GC-Headspace -getested, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™ >