Learn More
N,N-Dimethylacetamid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥ 99.9 % Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15692850
Verfügbar ab: 15-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
N,N-Dimethylacetamid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥ 99.9 % Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15692850
2.5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Artikelnummer. 15692850
Marke: Honeywell-Chromasolv 2705552.5L
Verfügbar ab: 15-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.9 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamid
Schmelzpunkt -20 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.937 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 164.5 °C bis 166 °C
Menge 2.5 l
Brechungsindex n20/D1.437
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Dampfdruck 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Synonym Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Formelmasse 87.12 mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥ 99.9 % Honeywell Riedel-de Haën™ >