Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10762591
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylacetamid, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10762591
Marke: Thermo Scientific Acros 167782500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20.0°C
Extinktion 0.01 max. at 360nm, 0.03 max. at 320nm, 0.05 max. at 310nm, 0.15 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 166.0°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 70°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 0.937
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Viskosität 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Wasser 0.05% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number167782500,167780025,167780010
ChargennummerA0462268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number167782500,167780025,167780010
ChargennummerA0393105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
ChargennummerA0395441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
ChargennummerA0396201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number167782500,167780025,167780010
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >