Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylacetamid |
pH | 4 (bei 200.00 g/ l20 °C) |
Schmelzpunkt | -20 °C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.937 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 164 bis 166 °C bei 1,013 hPa |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 11.5 % (160 °F), 1.8 % (100 °F) |
Flammpunkt | 70 °C (158 °F) |
Zündpunkt | 914 °F |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylacetamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur