Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10579420
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10579420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10579420
Marke: Thermo Scientific Acros 115690050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20.0°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 166.0°C
Menge 5 mL
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 0.937
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viskosität 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Wasser 0.3% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2025 Catalog Number115690025,115690250,115690010,115690050
ChargennummerA0466642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number115690025,115690250,115690010,115690050
ChargennummerA0462598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number115690025,115690250,115690010,115690050
ChargennummerA0457327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number115690025,115690250,115690010,115690050
ChargennummerB0542397A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number115690025,115690250,115690010,115690050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >