Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamin Sulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234.27 g/mol
72.35 CHF - 675.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 536-47-0 |
---|---|
Summenformel | C8H14N2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 234.27 |
MDL-Nummer | MFCD00012992 |
InChI-Schlüssel | GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? |
PubChem CID | 80351 |
IUPAC-Name | N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine; sulfuric acid |
SMILES | OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11402237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.14 |
25 g |
72.35 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11412237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.22 |
100 g |
186.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11422237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.36 |
500 g |
675.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN,N-Dimethyl-p-phenylendiaminsulfatsalz wird verwendet, um die Rolle von H2S beim Kardioschutz durch ischämische Präkonditionierung im Rattenherz, bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Gold(III) in Gold-Pharmazeutika wie Natriumarurothimaleat und Auranofin zu untersuchen, um das Kolongewebe H2S zu untersuchen, das mit dem Acetat-Fang-Assay-System hergestellt wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
Chemische Identifikatoren
536-47-0 | |
234.27 | |
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N | |
80351 | |
OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 |
C8H14N2O4S | |
MFCD00012992 | |
n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? | |
N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine; sulfuric acid |
Spezifikation
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate | |
200°C to 205°C (decomposition) | |
C8H14N2O4S | |
UN2811 | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich | |
Soluble in water. | |
OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 | |
234.27 | |
234.28 |
536-47-0 | |
Geruchsneutral | |
MFCD00012992 | |
4612278 | |
n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? | |
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N | |
N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine; sulfuric acid | |
80351 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H310-H331-H315-H319-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 208-636-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ST1575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.