Learn More
N,N-Dimethyl-n-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454234
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethyl-n-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454234
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454234
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12546.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-n-Octylamin wird als Ionenpaarmittel bei der quantitativen Schätzung von Thiazinamiummethylsulfat in einem pharmazeutischen Präparat mittels HPLC verwendet. Es fungiert als Gegenion in der mobilen Phase zur Trennung von Tetracyclin, Tetracyclinanaloga und deren potentiellen Verunreinigungen durch Umkehrphasen-Ionenpaar-Chromatographie. Darüber hinaus wird es in der Studie von chiralen Trennungen durch Komplexierung mit Proteinen in der Kapillarzonenelektrophorese verwendet. Des Weiteren wird es als mobile Phase in direkter Auflösung und Quantifizierung von (R)- und (S)-Disopyramid eingesetzt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7378-99-6
Summenformel C10H23N
Molekulargewicht (g/mol) 157.30
MDL-Nummer MFCD00009558
InChI-Schlüssel UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sdMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16224
IUPAC-Name N,N-Dimethyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-n-octylamine
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.765
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.4243
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1698081
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 157.3
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12546.18,A12546.09,A12546.30
ChargennummerA0455550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog NumberA12546.18,A12546.09,A12546.30
ChargennummerA0434757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog NumberA12546.18,A12546.09,A12546.30
Chargennummer10130736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12546.18,A12546.09,A12546.30
ChargennummerE19Q25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12546.18,A12546.09,A12546.30
Name des Produkts
N,N-Dimethyl-n-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >