Learn More
N,N-Diisopropylethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10142860
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Diisopropylethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-113599 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10142860
Marke: Thermo Scientific Acros 115220250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00008868
InChI-Schlüssel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diisopropylethylamine
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7560g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2NC2H5
Brechungsindex 1.4123 to 1.4143
Menge 25 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Merck Index 15,3219
Relative Dichte 0.756
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viskosität 0.88 mm2/s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Diisopropylethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >