Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10193531
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10193531
Marke: Thermo Scientific Acros 115210250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 693-13-0 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-13-0
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
MDL-Nummer MFCD00065689
InChI-Schlüssel BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Diisopropylcarbodiimide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4320 to 1.4350
Menge 25 g
Merck Index 15,3218
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number115215000,10001861,115210250,115211000
ChargennummerA0467913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number115215000,10001861,115210250,115211000
ChargennummerA0447450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
ChargennummerA0424775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
ChargennummerA0439741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
Name des Produkts
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals >