Learn More
N,N'-Diethylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413367
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Diethylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413367
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11413367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17143.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 105-55-5 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-55-5
Summenformel C5H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00004925
InChI-Schlüssel FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diethyl-2-thiourea, n,n'-diethylthiourea, pennzone e, thiourea, n,n'-diethyl, thiate h, n,n'-diethylthiocarbamide, urea, 1,3-diethyl-2-thio, usaf ek-1803, n,n-diethyl-2-thiourea, diethylthiourea
PubChem CID 2735009
ChEBI CHEBI:82448
IUPAC-Name 1,3-Diethylthioharnstoff
SMILES CCNC(=S)NCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diethylthiourea
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Dichte 1.12
Flammpunkt 186°C (367°F)
Menge 250 g
Beilstein 773905
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
N,N'-Diethylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >