Learn More
N,N-Diethylhydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440907
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Diethylhydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440907
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11440907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23302.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3710-84-7
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00002126
InChI-Schlüssel FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
IUPAC-Name N,N-Diethylhydroxylamin
SMILES CCN(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylhydroxylamine
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.867
Siedepunkt 125°C to 130°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.4215
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731349
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0381446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 ArtikelnummerB23302.22,B23302.14
Chargennummer10202175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB23302.22,B23302.14
Chargennummer10173083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB23302.22,B23302.14
ChargennummerJ01U047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB23302.22,B23302.14
ChargennummerY23B022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB23302.22,B23302.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Diethylhydroxylamine
Name des Produkts
N,N-Diethylhydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >